Learn More
Óxido de selenio (IV), TRC
Código de producto. 30422125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422125 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30422125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS25249050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenium dioxide
CAS 7446-08-4
Cantidad 50 g
Fórmula molecular O2Se
Sinónimo Selenium Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/O2Se/c1-3-2
SMILES O=[Se]=O
Nombre IUPAC Dióxido de selenio
Peso molecular (g/mol) 110.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.9064