Learn More
Estándar isotópico de selenio: Se a las 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Se-82), VHG™
Descripción
Estándar isotópico de selenio: Se a las 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Se-82)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium 82 |
| CAS | 14687-58-2 |
| Métodos | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Nombres de analitos o componentes | Selenium 82 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | 82Se |
| Sinónimo | 82Se |
| SMILES | [82Se] |
| Nombre IUPAC | Selenio 82 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Show More |