Learn More
Estándar isotópico de selenio: Se a las 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Se-78), VHG™
Código de producto. 17913376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Unit Size:
50 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
17913376 50 mL 50 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17913376 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGLIS78SE50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar isotópico de selenio: Se a las 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Se-78)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Selenium 78
CAS 14833-16-0
Métodos Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Nombres de analitos o componentes Selenium 78
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 78Se
Sinónimo 78Se
SMILES [78Se]
Nombre IUPAC Selenio 78
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 77.92
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 77,9173 g/mol