Learn More
Lingote/botón de selenio, ≈ 38 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selenium ingot/button |
| Nombre de nota | ≈38mm (1.5 in.) dia. |
| CAS | 7782-49-2 |
| Forma física | ≈20G/pieza |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Fórmula molecular | Se |
| Número MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
| Sinónimo | selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray |
| Clave InChI | BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |