Learn More
Selenio AA Estándar: Se @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%, VHG™
Beschreibung
Selenio AA Estándar: Se @ 1000 μg/mL en HNO3 al 5%
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| CAS | 7782-49-2 |
| Métodos | AA/GFAA |
| Nombres de analitos o componentes | Selenium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Se |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | elenium, elemental, Vandex |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Se |
| Mehr anzeigen |