Especificaciones
| Punto de ebullición | 685°C |
| Nombre del producto químico o material | Selenium |
| Punto de fusión | 217°C |
| Nombre de nota | <325 mesh |
| Color | Crema-blanco a blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min |
| Fórmula lineal | Se |
| Fieser | 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Selenium
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.