Learn More
Patrón de especiación única de grado de selenio +6 Assurance™, 125 ml en H2O, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11405888 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405888 1 unidad 125 ml
1 options
Código de producto. 11405888 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SPECSE6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.16€
    71.70€ / 125 ml
    Ahorro 32.46€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Includes
Certificado de análisis
Patrón de especiación única selenio +6 grado de Assurance™ para verificación de muestras y validación de métodos, 125 ml en H2O, suministrado con un certificado de análisis completo
  • Patrón de especiación selenio +3
  • Volumen de 125 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
Descripción Estándar de especiación +6
Envase EA
CAS 7782-49-2, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1%, 0.00%
% máx. CAS 99.9%, 0.00%
Nombres de analitos o componentes Selenium +6
Fórmula molecular Se
Concentración 1000 μg/ml
Número MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Número UN 12352402
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO 9001
Clave InChI BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Se]
Elemento Selenio +6
Nombre IUPAC selenio
Peso molecular (g/mol) 78.97
Cantidad 1 unidad