Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de selenita cistina
Descripción
Enriquezca para las especies de salmonela a partir de muestras de heces o alimentos con el caldo de cistina de selenito Thermo Scientitfic™. La formulación corresponde a la recomendada por la AOAC1 para la detección de salmonela en productos alimenticios, en particular los productos derivados del huevo. Se incluye entre los medios de métodos estándar de la Asociación de Salud Pública Americana2, 3. También cumple los requisitos de la Farmacopea estadounidense4.
El caldo de cistina de selenito se modifica a partir de la fórmula de Leifson5 con la adición de cistina6. Esta adición ha dado resultados favorables en numerosos estudios7.
El efecto de la cistina puede deberse a su capacidad de reducción, que disminuye la toxicidad de la selenita para los microorganismos, y/o el azufre orgánico extra proporcionado puede tener un efecto de preservación en los componentes críticos de azufre de la bacteria, lo que reduce de nuevo el efecto selectivo del selenito.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marfil claro transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 12 °C |
| Descripción | Caldo de selenita cistina |
| Formato | Tubo |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Caldo |
| Volumen de llenado | 10 mL |
| Peso de llenado | 10 ± 0,5 ml |
| Tipo de empaquetado | 50 tubos en una caja de cartón |
| Cantidad | 50/paq. |
Para uso diagnóstico in vitro.