Learn More
Thermo Scientific™ Caldo base de selenito (lactosa) (deshidratado)
Código de producto. 10219632
Change view
Click to view available options
Formulario:
Polvo
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Formulario Cantidad unitSize
10219632 Polvo 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 10219632
Marca: Thermo Scientific™ CM0395B
Enriquezca y aísle Salmonella en alimentos y heces con este medio.
Enriquezca y aísle Salmonella en heces y productos alimentarios con el caldo base de selenito (lactosa) Thermo Scientific™ Oxoid™. La presencia de selenio en el medio proporciona selectividad frente a las bacterias no objetivo.
El caldo base de selenito contiene lactosa como fuente de carbohidratos fermentables, que ayuda a evitar cualquier aumento del valor de pH durante la incubación y de esta forma impide la pérdida de la actividad selectiva del selenito.
Use la base de caldo Selenite para el enriquecimiento y aislamiento de Salmonella de heces, orina, agua, alimentos y materiales de importancia sanitaria.
  • Selectivo frente a flora no objetivo grampositiva en las primeras horas de incubación
  • Se emplea rutinariamente para la detección de Salmonella a partir de muestras fecales, ya que la Salmonela suele representar solo un pequeño porcentaje de la flora intestinal presente
Klett1 demostró por primera vez los efectos inhibidores selectivos del selenito y Guth2 lo usó para aislar Salmonella typhi. 20 años después, Leifson3 investigó al completo el selenito y fomentó el uso del medio.
Las especies Proteus y Pseudomonas parecen ser resistentes a sus efectos4. La lactosa se agrega como carbohidrato fermentable para evitar un aumento del valor de pH durante la incubación, ya que esto reduciría la actividad selectiva del selenito. El hecho de que las especies Proteus y Pseudomonas no fermenten la lactosa puede explicar por qué eluden la inhibición.
Para reducir cualquier riesgo de teratogenicidad a los trabajadores de laboratorio, el diselenito de sodio se debe añadir a este medio en forma de solución. Robertson5 informó de abortos y de los posibles efectos teratogénicos en ayudantes de laboratorio embarazadas, que puede que se deban a la ingesta de diselenito de sodio. Por lo tanto, se ha eliminado esta sustancia del medio en polvo Oxoid.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Caldo base de selenito (lactosa) (deshidratado)
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g