Learn More
Ácido selenoso, 99,999 %, (base de trazas de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944111 50g Frasco de vidrio 50 GR
1 options
Código de producto. 11944111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437120500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenious acid
CAS 7783-00-8
Color Blanco
Punto de fusión de 70,0 °C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula molecular H2O3Se
Número MDL MFCD00011331
Cantidad 50g
Forma física Crystals
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
Información de solubilidad Solubilidad en agua:167 g/100 ml (20 °C)Otras solubilidades: Muy solubles en agua caliente y alcohol, insolubles en amoníaco
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Se](O)=O
Nombre IUPAC ácido selenoso
Peso molecular (g/mol) 128.98
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Selenious acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenious acid