Learn More
Ácido selenoso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11904111 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 Kg
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11904111 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10002480 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10276780 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11904111 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 198870010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-00-8
Fórmula molecular H2O3Se
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00011331
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nombre IUPAC ácido selenoso
SMILES O[Se](O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Selenious acid
Color Rosa o blanco
Punto de fusión 70.0°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Cantidad 1 kg
Fieser 1992
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Índice Merck 158567
Información de solubilidad Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97
Porcentaje de pureza 98%