Learn More
Ácido selenoso, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10002480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002480 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10276780 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11904111 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10002480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 198870500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7783-00-8 | H2O3Se | 128.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-00-8
Fórmula molecular H2O3Se
Peso molecular (g/mol) 128.98
Número MDL MFCD00011331
Clave InChI MCAHWIHFGHIESP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo selenious acid, selenious acid h2seo3, monohydrated selenium dioxide, unii-f6a27p4q4r, selenium dioxide, monohydrated, ccris 5530, selenious acid usp, selenious acid,selenous acid,monohydrated selenium dioxide, selenium, reference standard solution
PubChem CID 1091
ChEBI CHEBI:26642
Nombre IUPAC ácido selenoso
SMILES O[Se](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selenious acid
Color Rosa o blanco
Punto de fusión 70.0°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodometry)
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Fieser 1992
Índice Merck 158567
Información de solubilidad Solubility in water: 167g/100mL (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water and alcohol,insoluble in ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.97
Porcentaje de pureza 98%