Learn More
Selegilina, Mikromol
Código de producto. 30459975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30459975 250 mg
1 options
Código de producto. 30459975 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0216.130250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Selegilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selegiline
CAS 14611-51-9
Nombres de analitos o componentes Selegiline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo R(-)-Selegiline, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propyn-1-yl-, (αR)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (R)-, Benzeneethanamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, (αR)- (9CI), Phenethylamine, N,α-dimethyl-N-2-propynyl-, L-(-)- (8CI), (-)-Deprenil, (-)-Deprenyl, (-)-Selegiline, (R)-(-)-Deprenyl, (R)-Selegiline, (αR)-N,α-Dimethyl-N-2-propyn-1-ylbenzeneethanamine, Anipryl, Emsam, Emsam TTS, Selegiline, Selegina, Selgene, Zelapar, l-Deprenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3/t12-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
Nombre IUPAC (2R)-N-metil-1-fenil-N-prop-2-inilpropan-2-amina
Peso molecular (g/mol) 187.281
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.136 g/mol