Learn More
Selegilina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol
Código de producto. 30460832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30460832 25 mg
30460223 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460832 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0964.030025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Selegilina EP Impureza A (como hidrocloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Methamphetamine hydrochloride
CAS 300-42-5
Nombres de analitos o componentes rac-Methamphetamine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo rac-Methamphetamine Hydrochloride, N,alpha-Dimethyl-benzeneethanamine hydrochloride, N,alpha-Dimethyl-phenethylamine hydrochloride, (+/-)-Methamphetamine hydrochloride, (+/-)-N-Methylamphetamine hydrochloride, 2-Methylamino-1-phenylpropane hydrochloride, N,alpha-Dimethylphenethylamine hydrochloride, NSC 169506, NSC 22367, Obesin, Obesine, dl-Desoxyephedrine hydrochloride, dl-Methamphetamine hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. A (EP), Selegiline Imp. A (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Selegiline Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CNC(C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC N-metil-1-fenilpropan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 185.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.0971 g/mol