Learn More
Selectfluor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selectfluor |
| CAS | 140681-55-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7H14B2ClF9N2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Tetrafluoroborate(1-) (1:2), 1-(Chloromethyl)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane Bis[tetrafluoroborate(1-)], 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, 1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane deriv., 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazobicyclo[2.2.2]octane Bis(tetrafluoroborate), 1-Chloromethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane bis(tetrafluoroborate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1 |
| SMILES | F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometil)-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octano; Ditetrafluoroborato |
| Peso molecular (g/mol) | 354.26 |
| Mostrar más |