Learn More
Selamectina, TRC
Código de producto. 30012388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012388 2.5 mg 2.50 miligramo
30004168 100 mg 100 miligramos
17942595 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2479902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220119-17-5
Fórmula molecular C43 H63 N O11
Peso molecular (g/mol) 769.96
Sinónimo (5Z)-25-Cyclohexyl-4'-O-de(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)avermectin A1a, Revolution, Revolution (antibiotic), Selamectin, Stronghold
SMILES CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@@H](C)\C=C\C=C\3/CO[C@@H]4\C(=N/O)\C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]5C[C@@H](C\C=C\2/C)O[C@@]6(CC[C@H](C)[C@H](O6)C7CCCCC7)C5)[C@]34O)C)O[C@@H](C)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selamectin
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H63NO11/c1-24-11-10-14-30-23-50-40-36(44-48)27(4)19-33(43(30,40)47)41(46)52-32-20-31(16-15-25(2)38(24)53-35-21-34(49-6)37(45)28(5)51-35)54-42(22-32)18-17-26(3)39(55-42)29-12-8-7-9-13-29/h10-11,14-15,19,24,26,28-29,31-35,37-40,45,47-48H,7-9,12-13,16-18,20-23H2,1-6H3/b11-10+,25-15+,30-14+,44-36-/t24-,26-,28-,31+,32-,33-,34-,35-,37-,38-,39-,40+,42+,43+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.4401