Learn More
Selamectin, MedChemExpress
Descripción
Selamectin, a semi-synthetic macrocyclic lactone, is a potent parasiticide and anthelminthic. Selamectin activates glutamate-gated chloride channels in neurons and pharyngeal muscles to prevent heartworm, Lymphatic filariae, and nematode infection. Selamectin is also a potent P-glycoprotein substrate and a P-glycoprotein inhibitor with an IC50 of 120 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Selamectin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 220119-17-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H63NO11 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (129.88 mM) |
| SMILES | O[C@@]12[C@@]3([H])/C(C(C)=C[C@@]1([H])C(O[C@]4([H])C[C@]5(O[C@@](C/C=C(C)/[C@@H](O[C@@]6([H])C[C@@H]([C@@H](O)[C@H](C)O6)OC)[C@@H](C)/C=C/C=C2\CO3)([H])C4)O[C@H](C7CCCCC7)[C@@H](C)CC5)=O)=N\O |
| Mostrar más |