Learn More
Invitrogen™ SEL1L3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15958924
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15958924 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15958924 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA566209
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: ERCAEVQEIVS VYASAAKHGG ERQEACHLHN SYLDLQRRYG RPSMCRAFPW EKELKDKHPS LFQALLEMDL LTVPRNQNES VSEIGGKIFE KAVKRLSSID GL Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 70%, rat 67%.
SEL1L3 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SEL1L3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SEL1L3
N.º de referencia del gen Q68CR1
Alias de gen KIAA0746; Protein sel-1 homolog 3; sel-1 suppressor of lin-12-like 3; SEL1L family member 3; SEL1L3; Sel-1L3; Suppressor of lin-12-like protein 3
Símbolos de los genes SEL1L3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein fragment of Human SEL1L3 (Product #RP-106891)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23231
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG