Learn More
SEL120-34A HCl, MedChemExpress
Descripción
SEL120-34A HCl is a potent, selective, orally available, ATP-competitive CDK8 inhibitor, with IC50s of 4.4 nM and 10.4 nM for CDK8/CycC and CDK19/CycC, respectively, with antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SEL120-34A HCl |
| CAS | 1609452-30-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18Br2N4.xHCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(Br)C(Br)=C2C3=C1N=C(N4CCNCC4)N3CCC2.[x HCl] |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |