Learn More
Descrizione
- Encimeras de laboratorio y superficies de pesaje: Erlab las encimeras están diseñadas para proporcionar una superficie de trabajo duradera, químicamente resistente y fácil de limpiar para recintos sin conductos, armarios de almacenamiento filtrado y bancos de laboratorio. Cada superficie está dimensionada para adaptarse exactamente al equipo correspondiente Erlab .
- Materiales seleccionados para uso en laboratorio
- Materiales de alta resistencia adecuados para el contacto diario con productos químicos de laboratorio
- Superficie lisa, no porosa, rápida y fácil de descontaminar
- Resistente a los arañazos, a los agentes de limpieza por impacto y rutinarios
- Versiones de acero inoxidable disponibles para aplicaciones que requieran máxima resistencia química y biológica
- Versiones segmentadas y de pesaje disponibles para requisitos específicos de manejo
- Diseñado para un manejo seguro: La geometría de la encimera contribuye al rendimiento de contención de la carcasa manteniendo un flujo de aire correcto en la superficie de trabajo. Las versiones segmentadas permiten una fácil extracción para limpieza o para pasar equipos, mientras que las superficies de pesaje proporcionan un suport estable y amortiguado por vibraciones para equilibrios de precisión.
- Ventajas clave:
- Superficie de trabajo resistente químicamente y fácil de limpiar.
- Ajuste exacto con el equipo correspondiente Erlab .
- Larga vida útil bajo uso intensivo en laboratorio.
- Opciones disponibles para pesaje y configuraciones segmentadas.
- Contribuye al correcto flujo de aire y al rendimiento de contención.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Superficie de trabajo plana |
| Para utilizar con (equipo) | Solis 900 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?