Learn More
ERLAB Superficie de trabajo segmentada
Código de producto. 30484794 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
SOLIS 1200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
30484794 SOLIS 1200 cada uno
1 options
Código de producto. 30484794 Proveedor ERLAB N.º de proveedor NORT000480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    98.00€ / paquete de 1
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Mejora la flexibilidad y la facilidad de mantenimiento en armarios de seguridad, diseñados para uso modular.
  • La superficie de trabajo segmentada mejora la flexibilidad
  • Facilidad de mantenimiento en armarios de seguridad
  • Diseñado para uso modular
  • Permite la extracción parcial para limpieza o cambios de configuración.
Especificaciones
Tipo de producto Estación de trabajo
Material de la carcasa Acero inoxidable segmentado
Para utilizar con (equipo) SOLIS 1200