Learn More
BRAND™ Tubo de sedimentación
Código de producto. 10799131 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10799131 105 mm paquete de 2000
1 options
Código de producto. 10799131 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 114740
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de sedimentación BRAND está hecho de poliestireno y tiene un fondo cónico.
  • Hecho de poliestireno
  • Transparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 105 mm
Material Poliestireno
Diámetro interior (métrico) 16 mm