Learn More
Kartell™ Soporte de cono Imhoff
Código de producto. 10031121
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10031121 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10031121 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0105600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.85€
    62.85€ / paquete de 1
    Ahorro 41.00€
    39% Descuento
En stock
Sujete de forma segura dos conos Imhoff con este soporte de cono duradero. El soporte para cono Kartell™ Imhoff proporciona un lugar fiable para observar sólidos sedimentables en aguas superficiales y salinas o en aguas residuales.
Securely hold two Imhoff cones with this durable cone stand. Kartell™ Imhoff Cone Stand provides a dependable place to observe settleable solids in surface and saline waters or sewage.
  • Contiene dos conos Imhoff
  • Fabricados con PMMA
  • Altura de 294 mm
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Material PMMA
N.° por paquete 2
Tipo Soporte para cono de sedimentación Imhoff
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 300 x 294 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 294 mm