Descripción
- SAN, cristalino
- A prueba de rotura
- Con tapón de vaciado
- DIN 12672
- Graduado hasta 1000 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 mL |
| Graduado | Hasta 1000 ml |
| Material | SAN |
| Volumen (imperial) | 33.81 oz. |
| Altura (imperial) | 18.31 in. |
| Altura (métrico) | 465 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 4.84 in. |
| Diámetro exterior (métrico) | 123 mm |