Learn More
Buerkle™ Soporte para embudo de sedimentación Imhoff
Código de producto. 10740773 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10740773 450 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10740773 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 71182000
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El soporte para embudos de sedimentación Imhoff Buerkle ™ garantiza la sujeción segura y fiable de los embudos Imhoff y se puede colocar en posición totalmente vertical.
  • El soporte para embudos de sedimentación se utiliza para mantener, conservar o almacenar embudos Imhoff de forma segura y fiable durante la sedimentación
  • El soporte para embudos de sedimentación se utiliza para mantener, conservar o almacenar embudos Imhoff de forma segura y fiable durante la sedimentación
  • Dos soportes para embudos que garantizan la sujeción segura y fiable de los embudos Imhoff y se pueden colocar en posición totalmente vertical
  • Base con dos soportes para embudos de sedimentación, adecuado para embudos de 90 mm o más de diámetro
  • No se necesitan tornillos de sujeción
  • La altura del soporte del embudo se ajusta de forma sencilla y flexible con una mano
  • PP, acero chapado en cromo
  • Altura ajustable hasta 450 mm
  • Para embudos con Ø 90 mm o más
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Altura ajustable
Para utilizar con (aplicación) Embudos Imhoff, embudos de 90 mm de diámetro
Material Polipropileno, acero cromado
Tipo Soporte para embudos
Longitud (imperial) 13.39 in.
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 5.43 in.
Anchura (métrico) 220 mm
Altura (imperial) 19.69 in.
Altura (métrico) 450 mm