Learn More
Buerkle™ Soporte para embudos de sedimentación LaboPlast™ para soportes de embudos Buerkle™
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Para embudos de 90 mm de diámetro o más
- Polipropileno
- Magnetizado
- Tornillos de tope no necesarios
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Admite | Embudo Imhoff |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte para embudo, embudos Imhoff |
| Montaje | Imán |
| Longitud (métrico) | 173 mm |
| Longitud (imperial) | 6.81 in. |
| Mostrar más |