Learn More
VITLAB™ Soporte de cono de sedimentación
Código de producto. 10654412
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10654412 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10654412 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 81056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    136.15€ / paquete de 1
    Ahorro 1.85€
    1% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Información de órdenes
LengthMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PMMA
N.° por paquete 1
Tipo Soporte de cono de sedimentación
Dimensiones (L x An) 150 x 300 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 300 x 294 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 294 mm