Learn More
VITLAB™ Cono de sedimentación
Código de producto. 11774129
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 ml
Tamaño de la unidad:
3 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11774129 1000 ml 3 PCS
1 options
Código de producto. 11774129 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 75991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.00€
    108.42€ / paquete de 3
    Ahorro 5.58€
    4% Descuento
En stock
Fabricado conforme a DIN 12 672 El cono de sedimentación VITLAB™ se utiliza para determinar la materia suspendida en líquidos.
  • Transparente
  • Con escala ascendente 
  • El acoplamiento roscado se puede extraer
Información de órdenes
Capacidad métrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 ml
Material SAN
N.° por paquete 3
Tipo Cono de sedimentación