Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de recuento Sedgewick Rafter
Descripción
- La celda de 50 x 20 x 1 mm está cuadriculada en una cuadrícula de 1 mm subdividiendo 1 ml en 1000 μyo
- Se suministra con cubierta de vidrio de aprox. 60 x 30 x 1 mm.
- Disponible como tipo de precisión de vidrio y de un solo tipo de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámara de recuento |
| Área de cultivo | 50 x 20 x 1 mm rayado en una cuadrícula de 1 mm |
| Descripción | Sedgewick Rafter |
| Material | Plástico |
| Con aprobación CE | No |
| Fondo (métrico) | 1 mm |
| N.º por caja | 1 |