Learn More
Sedaxano 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313437 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313437 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16931150AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sedaxane
CAS 874967-67-6
Nombres de analitos o componentes Sedaxane
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H19 F2 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-(2-[1,1'-Bicyclopropyl]-2-ylphenyl)-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylic acid amide, N-(2-Bicyclopropyl-2-ylphenyl)-3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-(Cyclopropyl)cyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxamide, N-[2-(2-Cyclopropylcyclopropyl)phenyl]-3-difluoromethyl-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid amide, N-[2-[1,1'-Bi(cyclopropyl)-2-yl]phenyl]-1-methyl-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxamide, Sedaxane, Vibrance
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19F2N3O/c1-23-9-14(16(22-23)17(19)20)18(24)21-15-5-3-2-4-11(15)13-8-12(13)10-6-7-10/h2-5,9-10,12-13,17H,6-8H2,1H3,(H,21,24)
SMILES Cn1cc(C(=O)Nc2ccccc2C3CC3C4CC4)c(n1)C(F)F
Nombre IUPAC N-[2-(2-ciclopropilciclopropil)fenil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 331.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1496 g/mol