Descripción
- Producto: SecurityGuard ULTRA Cartucho
- Longitud (métrica): 2 mm
- Diámetro (métrico) interior: 4,6 mm
- Fase estacionaria: C18
- Técnica: HPLC de fase inversa
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 3/Pk |
| Tamaño de partículas | Patentado |
| Longitud (métrico) | 2 mm |
| Tipo | Cartucho protector |
| Diámetro interior (métrico) | 4.6 mm |
| Fase estacionaria | C18 |
| Técnica | HPLC de fase inversa |
| Tipo de columna | Precolumna |
| Línea de productos | SecurityGuard ULTRA |