Learn More
Phenomenex™ Kits de portacartuchos SecurityGuard™ SFC PREP
Código de producto. 31747503 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
21.2 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
31747503 30 mm cada uno
31743855 21.2 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31747503 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AJ08618
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
™ Kits de portacartuchos SecurityGuard SFC PREP para su uso con cartuchos SecurityGuard™ PREP.
  • Para su uso con cartuchos PREP de SecurityGuard™
  • Disponible en dos opciones diferentes de diámetro interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tamaño de partículas Patentado
Longitud (métrico) 30 mm
Tipo Kit de soporte de cartuchos de guardia
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Línea de productos SecurityGuard