Descripción
- Cartuchos SecurityGuard™ ™ para su uso con columnas HPLC de fase inversa
- Disponible en varias opciones de diámetro interno
- Todas las columnas miden 4 mm de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 Pk. |
| Tamaño de partículas | Patentado |
| Longitud (métrico) | 4 mm |
| Tipo | Cartucho protector |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | C18 |
| Técnica | HPLC de fase inversa |
| Tipo de columna | Precolumna |
| Línea de productos | SecurityGuard |