Learn More
WLD Tec™ Adaptador de seguridad
Código de producto. 10487151
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
0,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10487151 0,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 10487151 Proveedor WLD Tec™ N.º de proveedor 6.000.800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.35€
    142.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.35€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador de gas
Longitud (métrico) 0,5 m
Incluye Tubos DVGW (0,5 m) para cartuchos C 206, 190 g de Camping Gaz, regulador de presión integrado de 50 mbar, válvula de cierre