Learn More
Securinine, TRC
Código de producto. 30134985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134985 100 mg 100 miligramos
30135470 50 mg 50 miligramos
30010344 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS241000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5610-40-2
Fórmula molecular C13 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 217.26
SMILES O=C1O[C@@]23C[C@@H](C=CC2=C1)N4CCCC[C@H]34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Securinine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO2/c15-12-7-9-4-5-10-8-13(9,16-12)11-3-1-2-6-14(10)11/h4-5,7,10-11H,1-3,6,8H2/t10-,11-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.1103