Learn More
(-)-Securinine, MedChemExpress
Código de producto. 16449258
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449258 10 mg 10 miligramos
16411678 5 mg 5 miligramos
16403946 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449258 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2079
MedChemExpress (-)-Securinine is plant-derived alkaloid and also a GABAA receptor antagonist.
(-)-Securinine is plant-derived alkaloid and also a GABAA receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Securinine
CAS 5610-40-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15NO2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (9.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O1)C=C2[C@@]13[C@](CCCC4)([H])N4[C@](C3)([H])C=C2
Peso molecular (g/mol) 217.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death