Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5500, con ventilación, CE
Código de producto. 17335333
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Verde de alta visibilidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17335333 Amarillo paquete de 4
17345333 Azul paquete de 4
17355333 Verde paquete de 4
17365333 Rojo paquete de 4
17375333 Naranja paquete de 4
17385333 Negro paquete de 4
17395333 Verde de alta visibilidad paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17335333 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100175592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    253.95€ / paquete de 4
    Ahorro 97.05€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Casco de seguridad 3M™ SecureFit™ con posicionamiento ajustable y sistema de suspensión de trinquete de 4 puntos fácil de ajustar que cuenta con tecnología de difusión de presión 3M™. El sensor 3M™ UVicator™ indica sobreexpos
  • Protección para la cabeza segura y cómoda contra la caída de pequeños objetos y para uso industrial general
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • La suspensión de trinquete de 4 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Los orificios de ventilación permiten que el aire fluya a través del casco
  • Los orificios de ventilación opcionales permiten que el aire fluya a través del casco
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • También se puede añadir material reflectante 3M™ Scotchlite™ para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • Homologado para deformación lateral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Material ABS
Tipo de producto Casco de seguridad
Tipo de suspensión Trinquete de 4 puntos
Ventilado/a Ventilado/a