Learn More
3M™ Casco de seguridad SecureFit™ X5000, con ventilación, reflectante, CE
Código de producto. 17375313
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Verde de alta visibilidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17375313 Blanco paquete de 4
17385313 Amarillo paquete de 4
17395313 Azul paquete de 4
17305323 Verde paquete de 4
17315323 Rojo paquete de 4
17325323 Naranja paquete de 4
17335323 Negro paquete de 4
17345323 Verde de alta visibilidad paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17375313 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100175093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00€
    467.38€ / paquete de 4
    Ahorro 189.62€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El casco de seguridad 3M™ SecureFit™ tiene seis configuraciones diferentes para ajustar la posición y un sistema de selección de correa para la barbilla de 4 puntos. Casco de seguridad ventilado y sin borde con sensor 3M™ UVicator™
  • Protección para la cabeza segura y cómoda para trabajar a alturas y otros trabajos industriales peligrosos
  • El sistema de suspensión incorpora la exclusiva tecnología patentada de difusión de presión 3M™
  • El sistema de selección de correa de barbilla de 4 puntos exclusivo 3M permite al usuario cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañistas) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)
  • La suspensión de trinquete de 6 puntos permite al usuario personalizar la altura y el ajuste gracias a los diversos niveles de ajuste vertical
  • Pinza de hebilla magnética de serie
  • Inspirado en los cascos de escalada con un diseño sin ala para despejar la visibilidad hacia arriba
  • Las ranuras y las pinzas accesorias son compatibles con una gran variedad de protectores faciales 3M, orejeras y otros accesorios
  • El disco del sensor 3M™ UVicator™ le indica cuándo el casco ha superado el nivel permitido de exposición a la radiación UV y es el momento de reemplazarlo
  • Certificado según EN12492 o EN397 (según la configuración de la correa para la barbilla)
  • Homologado para deformación lateral (LD)
  • ABS estabilizado ante UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Construcción, silvicultura, petróleo y gas
Material ABS
Tipo de producto Casco de seguridad
Tipo de suspensión Trinquete de difusión de presión de 6 puntos
Ventilado/a Ventilado/a