Learn More
3M™ SecureFit™ Prospecto de prescripción para las series 200 y 400, RX-SF400
Código de producto. 30784776 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Transparente
Código de producto. Tinción de lente
30784776 Transparente
1 options
Código de producto. 30784776 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7010528331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00€
    27.50€ / paquete de 1
    Ahorro 13.50€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Los insertos de lentes recetados están diseñados para agregar lentes recetados a 3M™ gafas y antiparras de seguridad.
  • Compatible con 3M™ gafas y antiparras de seguridad.
  • Admite lentes graduadas de policarbonato de hasta ±6 dioptrías.
  • Mantiene la protección ocular completa a la vez que mejora la visión.
  • Ligero y cómodo para uso prolongado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Sin revestimiento
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Inserto de lentes
Color de marco Transparente
Material Plástico
Desechables Reutilizables
Lens Material Plástico
Protección UV Ninguno
Frame Type Sin marco