Learn More
3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad sobre el cristal, Scotchguard™ Antivaho (K &N)
Descripción
- Patillas de trinquete ajustables.
- La tecnología de difusión de presión en la patilla (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo.
- Scotchgard™ El revestimiento antivaho resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, hasta 25 lavados con agua.
- Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB.
- Cumple con los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa resistente a impactos.
- Cumple con los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa resistente a impactos.
- El protector de cejas contorneado se apoya cómodamente en la frente y ayuda a proporcionar una cobertura adicional contra las partículas.
Especificaciones
Especificaciones
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Anteojos excesivos |
| Color de marco | Azul |
| Modelo | SF3701ASP-BLU-EU |
| Cantidad | 20/caja |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Frame Type | Sin marco |