Learn More
3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad sobre el cristal, Scotchguard™ Antivaho (K &N)
Código de producto. 17237710
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Interior/exterior gris claro
Transparente
Ámbar
Color de marco:
Azul
Gris/Azul
Gris/Verde lima
Gris/naranja
Revestimiento de lente:
Antivaho
Resistente a los arañazos
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Color de marco Revestimiento de lente unitSize
17237710 Transparente Gris/Azul Antivaho paquete de 20
17207710 Gris Azul Antivaho paquete de 20
17217710 Transparente Gris/Verde lima Antivaho paquete de 20
17227710 Gris Gris/Azul Antivaho paquete de 20
17247710 Ámbar Gris/Verde lima Antivaho paquete de 20
17257710 Interior/exterior gris claro Azul Antivaho paquete de 20
17267710 Interior/exterior gris claro Gris/Azul Antivaho paquete de 20
17277700 Transparente Azul Antivaho paquete de 20
17277710 Transparente Gris/naranja Antivaho paquete de 20
17287700 Transparente Azul Resistente a los arañazos paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17237710 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100209425
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SecureFit™ Las gafas de seguridad sobre el cristal con revestimiento antirayaduras y antivaho proporcionan mayor durabilidad y una visión mejorada.
  • Patillas de trinquete ajustables.
  • La tecnología de difusión de presión en la patilla (PDT) ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo.
  • Scotchgard™ El revestimiento antivaho resiste el empañamiento durante más tiempo que los revestimientos antivaho tradicionales, hasta 25 lavados con agua.
  • Las lentes de policarbonato absorben el 99,9% de los rayos UVA y UVB.
  • Cumple con los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa resistente a impactos.
  • Cumple con los requisitos de la norma EN166-2001 como gafa resistente a impactos.
  • El protector de cejas contorneado se apoya cómodamente en la frente y ayuda a proporcionar una cobertura adicional contra las partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Anteojos excesivos
Color de marco Gris/Azul
Modelo SF3701XSGAF-BLU-EU
Cantidad 20/caja
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Frame Type Sin marco