Learn More
LABPLAS Secure-T Clear
Código de producto. 17960225
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
102 x 165 mm
140 x 305 mm
178 x 305 mm
305 x 356 mm
305 x 457 mm
381 x 508 mm
381 x 610 mm
Grosor (métrico):
63,5 μm
76,2 μm
101,6μ m
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
17960225 305 x 457 mm 101,6μ m paquete de 250
17940285 381 x 508 mm 76,2 μm paquete de 500
17950225 102 x 165 mm 63,5 μm paquete de 1000
17900305 305 x 356 mm 101,6μ m paquete de 500
17950255 381 x 508 mm 101,6μ m paquete de 500
17960125 381 x 610 mm 101,6μ m paquete de 500
17930305 178 x 305 mm 101,6μ m paquete de 1000
17910255 140 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
17940175 178 x 305 mm 76,2 μm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17960225 Proveedor LABPLAS N.º de proveedor SCL41218
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    161.01€ / paquete de 250
    Ahorro 8.99€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Bolsa para licuadora con tira protectora desprendible abierta diseñada para soportar las pruebas de homogeneizador de laboratorio más exigentes.
  • Las bolsas homogeneizadoras estériles Secure-T están diseñadas para soportar las pruebas de laboratorio más exigentes.
  • Tira de protección desprendible
  • Facilidad de uso
  • Transparente para garantizar la visibilidad completa de la muestra.
  • Disponible en varios tamaños y espesores.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 250/Cs.
Grosor (imperial) 4 mil.
Dimensiones (L x An) 305 x 457 mm
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 18 in
Tipo de producto Bolsa para mezclador
Longitud (métrico) 305 mm
Anchura (métrico) 457 mm
Grosor (métrico) 101,6μ m