Learn More
LABPLAS Secure-T
Product Code. 16668632
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 24 in
30 x 30 in
Unit Size:
paquete de 250
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Unit Size
16668632 30 x 30 in paquete de 250
16658632 24 x 24 in paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16668632 Supplier LABPLAS Supplier No. SCL33030
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
SECURE-T con tira protectora desprendible son ideales para mantener la esterilidad de las muestras.
  • Fabricado en polietileno virgen extruido que garantiza la esterilidad interna.
  • Amplia apertura de bolsa para facilitar la inserción de la muestra.
  • Apto para todo tipo de homogeneizadores.
  • Parte superior desprendible que elimina el riesgo de contaminación interna.
  • Disponible en varios tamaños para satisfacer todas sus necesidades.
  • Libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tira de protección desprendible
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Material LDPE, LLDPE
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 3 mil
Dimensiones (L x An) 30 x 30 in
Longitud (imperial) 30 in
Anchura (imperial) 30 in
Tipo de producto Bolsa sin filtro
Capacidad (imperial) 1833 oz.
Capacidad (métrico) 55 L
Longitud (métrico) 76.2 cm
Anchura (métrico) 76.2 cm
Grosor (métrico) 76,2 μm