Learn More
Sartorius Balanza de Laboratorio Estándar Secura™
Código de producto. 15653816 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
21 g
Legibilidad:
0,002 mg
Modelo:
Microbalanza
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tamaño de la unidad
15653816 21 g 0,002 mg Microbalanza cada uno
1 options
Código de producto. 15653816 Proveedor Sartorius N.º de proveedor SECURA261S
En stock
Reduzca el riesgo con los sistemas de protección integrados e inteligentes. Sartorius Secura™ Las básculas de laboratorio estándar proporcionan resultados de pesaje de gran precisión con la máxima comodidad de operación. La gama de básculas cuenta con capacidades de pesaje desde 21g hasta 6.100g.
Las básculas Secura™ le dan la seguridad y la tranquilidad de saber todo el proceso se ha realizado correctamente. Secura™ cuenta con sistemas de protección integrados para garantizar una fiabilidad completa y el cumplimiento de las normativas. Las indicaciones en tiempo real para la nivelación, el ajuste interno automático y la documentación transparente y con el 100 % de trazabilidad con identificadores de muestras y lotes hacen que el trabajo de laboratorio sea más eficiente.
  • Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario optimizada para usuarios de laboratorios farmacéuticos
  • Función Cal Audit Trail para documentar la calidad de todos los procedimientos de pesaje que realice
  • Función de calibración y ajuste interno IsoCal vinculada a la función CAL Audit Trail
  • SQmin - monitorización del cumplimiento con los límites de la USP en cuanto a peso mínimo de la muestra
  • Protección mediante contraseña de los ajustes de configuración
  • LevelControl comprueba continuamente si la balanza está perfectamente calibrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BPL, BPF
Tipo de conexión mini USB
Capacidad 21 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,002 mg
Para utilizar con (aplicación) Pesaje analítico
Nivelado Soporte de nivel en tiempo real
Linealidad 0,01 mg
Peso mín. de la muestra 1,64 mg
Modelo Microbalanza
Repetibilidad 0,003 mg
Tiempo de estabilización 8 seg.
Tipo Balanza
Dimensiones (Pr x An x Al) 376 x 218 x 316 mm
Altura de la cámara (métrico) 218 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 8,0 kg
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Legal for Trade Clase I