Learn More
Sartorius™ Balanzas semimicro Secura™: Promo
Código de producto. 15480563 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
60 g, 120 g
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15480563 60 g, 120 g 1 unidad
1 options
Código de producto. 15480563 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SECURA1251S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8821.74€
    8460.00€ / paquete de 1
    Ahorro 361.74€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Ofrece cuatro intervalos de pesaje diferentes para satisfacer las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de pesaje de 5 dígitos.
  • Secura 125; capacidad: 60 g; 120 g; legibilidad: 0,01mg, 0,01mg
  • La oferta promocional caduca el 31-12-2016
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 g, 120 g
Legibilidad 0,01 mg
Modelo Secura 125