Descripción
Las balanzas de precisión Secura™ de supervisión y seguridad de nivel avanzado incluyen una serie de funciones avanzadas para garantizar los resultados más exactos y precisos posibles.
- Equipado con un avanzado sistema de monitorización interna que calibra automáticamente la balanza de acuerdo con los ajustes de menú protegidos con contraseña
- El sistema de calibración y ajuste automático monitoriza y reacciona ante los cambios de temperatura, eliminando los errores de resultado y ahorrando tiempo
- Capacidades de transferencia de datos totalmente compatibles y función SQmin para garantizar un cumplimiento fiable de la USP
- Elija entre tres niveles de opciones de seguridad para personalizarlo a las necesidades de su laboratorio
- Se suministra con una serie de aplicaciones integradas que amplían significativamente el potencial de su balanza desde el primer día
- Las aplicaciones incluidas permiten a los investigadores llevar a cabo mediciones avanzadas de peso de mezclas, medir la densidad de muestras líquidas y sólidas, realizar conversiones complejas de varios pasos y crear informes estadísticos de calibración y medición de peso
- Los balanzas llegan con una pantalla de usuario SmartTouch que facilitan la navegación por menús y la selección de aplicaciones directamente fuera de la caja
- El cortavientos One-Touch está diseñado para minimizar los efectos ambientales en las mediciones mientras protege la integridad de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992, OIML R76:2006 |
| Capacidad | 3100 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 100 mg |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Balanzas electrónicas de carga superior |
| Tiempo de estabilización | 0.9 s |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |