Descripción
- Sistemas de protección integrados para total fiabilidad completa y cumplimiento de normativas
- Proporciona resultados de pesaje muy precisos y comodidad de funcionamiento
- Las indicaciones en tiempo real para la nivelación, el ajuste interno automático y la documentación transparente y con el 100 % de trazabilidad con identificadores de muestras y lotes hacen que el trabajo de laboratorio sea más eficiente
- Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva de nivelación para evitar resultados imprecisos debido a una balanza desnivelada
- SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que esté dentro del rango de funcionamiento aceptable de USP
- Función de ajuste interno totalmente automático, isoCAL, para lograr la máxima precisión posible en todo momento
- Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
- Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
- Impresiones conforme a GLP y GMP
- Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
- Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work (enchufar y listo) a impresora a Sartorius™
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992, OIML R76:2006 |
| Capacidad | 1100 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil en color |
| Legibilidad | 1 mg |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | Balanzas electrónicas de carga superior |
| Tiempo de estabilización | 0.9 s |
| Requisitos eléctricos | 100/240 V, 50/60 Hz |