Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Secura
Código de producto. 14890912 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
3102-1CEU
313-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
Diámetro de la cubeta exterior (métrico):
90 mm
120 mm
180 mm
Legibilidad:
0,1 mg
1 mg
10 mg
Tiempo de estabilización:
1 s
2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Diámetro de la cubeta exterior (métrico) Legibilidad Tiempo de estabilización unitSize
14890912 124-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
14800922 513-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
14840922 2102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14810922 3102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14830922 1102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14860912 224-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
14820922 5102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14870912 213-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
14880912 313-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 14890912 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SECURA1241CEU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reduzca el riesgo con sistemas de protección integrados e inteligentes
  • Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener datos incorrectos resultados
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva de nivelación para evitar resultados imprecisos debido a una balanza desnivelada
  • SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que esté dentro del rango de funcionamiento aceptable de USP para obtener resultados fiables
  • Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para lograr la máxima precisión posible en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresión conforme a GLP-|GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug & Work a un impresora Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
Legibilidad 0,1 mg
Rango de humedad 15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
Incluye Adaptador de corriente universal, tapa de uso, aplicación
Nivelado Sensor con función de alarma y guía de usuario interactiva
Linealidad 0,2 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 124-1CEU
Repetibilidad 0,1 mg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/K entre 10 y 30°C
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Modos de pesaje Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico
Dimensiones (Pr x An x Al) 360 x 216 x 320 mm
Anchura (métrico) 216 mm
Altura (métrico) 320 mm
Fondo (métrico) 360 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 5,1 kg
Requisitos eléctricos 2 W
Tensión 12 - 18 VDC Tensión de entrada
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz