Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Secura
Código de producto. 14810922 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
3102-1CEU
313-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
Diámetro de la cubeta exterior (métrico):
90 mm
120 mm
180 mm
Legibilidad:
0,1 mg
1 mg
10 mg
Tiempo de estabilización:
1 s
2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Diámetro de la cubeta exterior (métrico) Legibilidad Tiempo de estabilización Tamaño de la unidad
14810922 3102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14890912 124-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
14800922 513-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
14840922 2102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14830922 1102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14860912 224-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
14820922 5102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
14870912 213-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
14880912 313-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 14810922 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SECURA31021CEU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reduzca el riesgo con sistemas de protección integrados e inteligentes
  • Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener datos incorrectos resultados
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva de nivelación para evitar resultados imprecisos debido a una balanza desnivelada
  • SQmin para detección automática y monitorización activa para garantizar que esté dentro del rango de funcionamiento aceptable de USP para obtener resultados fiables
  • Función de ajuste interno totalmente automática, isoCAL, para lograr la máxima precisión posible en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresión conforme a GLP-|GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug & Work a un impresora Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
Capacidad 3100 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
Legibilidad 10 mg
Rango de humedad 15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
Incluye Adaptador de corriente universal, tapa de uso, aplicación
Nivelado Sensor con función de alarma y guía de usuario interactiva
Linealidad 20 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 3102-1CEU
Repetibilidad 10 mg
Desviación de sensibilidad 3 ppm/K entre 10 y 30 grados C
Tiempo de estabilización 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Modos de pesaje Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico
Dimensiones (Pr x An x Al) 360 x 216 x 95 mm
Anchura (métrico) 216 mm
Altura (métrico) 95 mm
Fondo (métrico) 360 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 180 mm
Peso (métrico) 5,2 kg
Requisitos eléctricos 2 W
Tensión 12 - 18 VDC Tensión de entrada
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz