Learn More
Sartorius™ Balanza analítica Secura™
Código de producto. 15470563 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120/220g
120g
320g
Legibilidad:
0,01 mg
0,01, 0,1 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad unitSize
15470563 120g 0,01 mg 1 unidad
15410573 320g 0,1 mg 1 unidad
15490563 120/220g 0,01, 0,1 mg 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470563 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor SECURA1251CEU
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuenta con sistemas de protección integrados para una fiabilidad completa y cumplimiento de normativas.
  • Sistemas de protección integrados para minimizar el riesgo de obtener resultados incorrectos
  • Mensajes de alarma en tiempo real y guía interactiva para nivelar y evitar resultados imprecisos
  • SQmin para detección automática y monitoreo activo para asegurar dentro de los límites aceptables USP rango operativo para resultados confiables
  • Función de ajuste interno totalmente automático, isoCAL , para la mayor precisión posible en todo momento
  • Cal Audit Trail para tener documentación rastreable de todos los datos de calibración y ajuste
  • Documentación segura y clara por muestra e identificadores de lote para mantener un seguimiento perfecto de los datos de pesaje
  • Impresión conforme a GLP-|GMP
  • Funciones de seguridad de contraseña estándar para que no se pueda manipular sin autorización
  • Función directa de PC integrada y conectividad Plug and Work Sartorius impresora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Transferencia de datos directa a PC, Plug and Play a la impresora Sartorius
Capacidad 120g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg
Incluye Adaptador universal de corriente, tapa de uso, guía de aplicación, tapa antipolvo para balanzas analíticas y anillo protector contra corrientes de aire para balanzas de 0,1 mg
Nivelado Soporte de nivel en tiempo real
Linealidad 0,1 mg
Modelo 125
Repetibilidad 0,02 mg
Tiempo de estabilización 8 s
Tipo Balanza analítica
Dimensiones (Pr x An x Al) 376 x 218 x 316 mm
Altura (métrico) 218 mm Cámara
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) Muestra de 8,2 mg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz